Learn More
Acetona, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -95.0°C |
Nombre de nota | Water <50 ppm |
% mín. CAS | 99.75 |
Color | Incolora |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.7900g/mL |
Punto de ebullición | 56.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −20°C |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acetona, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction