Learn More
Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, para análisis de trazas de hidrocarburos poliaromáticos, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para el análisis de residuos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -95.0°C |
Nombre de nota | Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons |
Absorbancia | 0.009 max. at 350nm, 0.071 max. at 340nm, 0.222 max. at 335nm |
% mín. CAS | 99.85 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.7900g/mL |
Punto de ebullición | 56.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −20°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.