Learn More
Acetona, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15253388 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. 15253388
Marca: JT Baker 5276.2500
Especialmente desarrollado para su uso en la evaluación de residuos de pesticidas e insecticidas en muestras de alimentos, piensos, agua o suelo. Acetona, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ es adecuado para todos los análisis de pesticidas comunes.
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
  • Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
  • Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
  • Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Punto de fusión -94.9°C
CAS 67-64-1
Color Incolora
Acidez Max. 0.0005meq/g
Densidad 0.79g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 55.8°C to 56.6°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2.6 - 13 Vol %
Temperatura de inflamación −20°C
Punto de ignición 465°C
Olor Fruit-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Viscosidad 32 mPas at 25°C
Agua Max. 0.3%
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.8%
Grado Pesticidas BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.