Learn More
Acetona, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10098181 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10098181 5 L Frasco de plástico HDPE 5 litros
11433733 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10395640 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10162180 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10252232 2,5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10324930 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10642241 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10570521 25 L Recipiente de metal 25 LT
8 options
Código de producto. 10098181
Marca: Fisher Chemical A/0600/PC21
Solicitar formato a granel o personalizado
C3H6O, número CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 grados C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 grados C, 8765, botella de plástico HDPE, líquido, 247 mbar a 20 grados C, 0,32 mPaS a 20 grados C
C3H6O, número CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 grados C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 grados C, 8765, botella de plástico HDPE, líquido, 247 mbar a 20 grados C, 0,32 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetone