Learn More
Acetona, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10252232 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10252232 2,5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
11433733 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10395640 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10162180 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10324930 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10642241 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10098181 5 L Frasco de plástico HDPE 5 litros
10570521 25 L Recipiente de metal 25 LT
8 options
Código de producto. 10252232
Marca: Fisher Chemical A/0600/PC17
Solicitar formato a granel o personalizado
C3H6O, número CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 grados C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 grados C, 8765, botella de plástico HDPE, líquido, 247 mbar a 20 grados C, 0,32 mPaS a 20 grados C
C3H6O, número CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 grados C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 grados C, 8765, botella de plástico HDPE, líquido, 247 mbar a 20 grados C, 0,32 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 2,5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol