Learn More
Riedel-de Haën Acetone CHROMASOLV™
Click to view available options
Cantidad:
7 L
45 L
Descripción
- For gas chromatography (GC).
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
pH | Not applicable |
Punto de fusión | -95°C |
Color | Colorless |
Densidad | 0.79 g/cm3 (20°C) |
Punto de ebullición | 55°C to 57°C (1.013 hPa) |
Cantidad | 7 L |
Temperatura de inflamación | 14.3 %(V) |
Envase | Returnable Stainless Steel Can |
Forma física | Liquid |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.