Learn More
Acetona, CHROMASOLV™, Honeywell™
Código de producto. 15623200
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. 15623200
Marca: Honeywell-Chromasolv 310622.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para análisis de dioxinas, furanos y PCB,≥ 99,8 %
  • Disolventes de cromatografía de alta pureza
  • Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
CAS 67-64-1
Color Incolora
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Fórmula molecular C3H6O
Fórmula lineal CH3COCH3
Número MDL MFCD00008765
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Número UN 1090
Beilstein 635680
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado CHROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.