Learn More
Acetona d6, 99,9 % (isotópico), contiene 1 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
11324618 10g 10 g
11314618 25 g 25 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11324618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042458.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.872 g/mL
Temperatura de inflamación −17 °C (1 °F)
Olor Similar a la acetona
Índice de refracción 1,3554
Cantidad 10g
Punto de fusión de -94 °C
Punto de ebullición de 56 °C
Número UN UN1090
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 1 % v/v de TMS