Learn More
Acetato d6, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10440541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10mL
50 ml
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
250 ML
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10440541 10mL Frasco de vidrio 10 ML
10440731 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
10247473 250mL. Frasco de vidrio 250 ML
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10440541
Marca: Thermo Scientific Acros 325320100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota For NMR, 99.8 atom % D
Densidad 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín.
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,1 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 10mL
Punto de fusión -93.0°C
Punto de ebullición 55.0°C
Fórmula lineal CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone-d6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.