Learn More
Acetona, para uso electrónico (MOS), Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Recipiente de metal |
| CAS | 67-64-1 |
| Presión de vapor | 247mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.32 mPaS at 20°C |
| Densidad del vapor | 2 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C3H6O |
| Número MDL | 8765 |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.