Learn More
Acetona, extra pura, SLR, Fisher Chemical
23.60€ - 705.00€
Especificaciones
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11443733
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/08
500 mL Frasco de vidrio ámbar
23.60€
500 ml
10266481
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/15
1 L Frasco de vidrio ámbar
55.90€
1 litro
10314930
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/17
2.5 L Frasco de vidrio ámbar
35.75€
2.50 litro
11453483
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/PC17
2.5 L Frasco de plástico HDPE
35.70€
2.50 litros
10304930
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/PB17
2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
99.50€
2.50 litros
10580521
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/21
5 L Frasco de plástico de HDPE
145.00€
5 litros
10244202
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/PC21
5 L Frasco de plástico HDPE
188.00€
5 litros
10362459
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
5 L Recipiente de plástico
71.60€
5 litros
10711934
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/PC24
10 L Recipiente de plástico
211.00€
10 litros
10273750
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/25
25 L Recipiente de metal
705.00€
25 litros
11984811
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
A/0560/PC25
25 L Recipiente de plástico
420.00€
25 litros
Especificaciones
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
Líquido
7
56°C
247mbar at 20°C
2
Incolora
-95°C
58.08g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Acetona, extra pura, SLR, Fisher Chemical