Learn More
Acetona, para HPLC Código de producto.: 10131560
Acetona, para HPLC
Código de producto. 10131560
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Código de producto. 10131560
Marca: Fisher Chemical A/0606/17
Solicitar formato a granel o personalizado
C3H6o, número CAS -6764-1- , 1L, 56 Grad.C, incoloro, 58.08g/mol, -95 Grad.C, 8765, botella de vidrio ámbar, líquido, 2, 247mbar a 20 Grad.C, 0.32 MPA a 20 Grad.C.
C3H6O, número de CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 °C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 °C, 8765, botella de vidrio ámbar, líquido, 247 mbar a 20 °C, 0,32 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Peso molecular (g/mol) 58.08
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión -95 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetone
Título del producto
Acetona, para HPLC >