Learn More
Acetone, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11368207
Acetone, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368207
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11368207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022928.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión °C to 94°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.359
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS14K839 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Número de loteW30K942 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Número de loteR10K812 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Número de loteQ15K795 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Número de loteZB733492 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone, HPLC Grade, 99.5+%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetone, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >