Learn More
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
4 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetone |
| CAS | 67-64-1 |
| Cantidad | 4 L |
| Temperatura de inflamación | −20.00°C |
| Envase | Poly Bottle |
| Gravedad específica | 1L = 0.79kg |
| Fórmula molecular | C3H6O |
| Número MDL | MFCD00008765 |
| Sinónimo | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
| Clave InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |