Learn More
Acetona (NF), Macron Fine Chemicals™
Código de producto. p-3176858
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
500 ml
Código de producto. 15548004
Marca: Avantor Macron 243204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Cantidad 500 mL
Envase Vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado BP/EP/FCC/JP/NF/USP