Learn More
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15672550
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15672550
5 L, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Código de producto. 15672550
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 242015L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densidad 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Número UN 1090
Beilstein 635680
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteO3110 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog Number24201-5L
Número de loteO1370 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/10/2024 Catalog Number24201-5L
Número de loteO0730 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number24201-5L
Número de loteO0190 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/03/2024 Catalog Number24201-5L
Número de loteN3520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2024 Catalog Number24201-5L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone
Título del producto
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >