Learn More
Acetona, especificada de acuerdo con los requisitos de la Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -95.0°C |
Densidad | 0.7900 g/mL |
Punto de ebullición | 56.0°C |
Cantidad | 25 L |
Temperatura de inflamación | -20°C |
Envase | Bidón de metal |
Índice de refracción | 1.3585 |
Gravedad específica | 0.79 |
Fórmula lineal | CH3COCH3 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527023 | Certificado de análisis | 16/02/2025 | 447450010,447450250,447450050 |
2524360 | Certificado de análisis | 16/02/2025 | 447450010,447450250,447450050 |
2524176 | Certificado de análisis | 16/02/2025 | 447450010,447450250,447450050 |
2032701 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 447450010,447450250 |
1903714 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 447450010,447450250 |
Seguridad y manipulación
- Acetone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: acetone