Learn More
Acetonitrile with 0.1% formic acid, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 4 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile with 0.1% formic acid |
Número UN | UN1648 |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (GC) |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 2°C (35.6°F) |