Learn More
Acetonitrilo con ácido fórmico al 0,1 % (v/v), con certificación de HPLC para análisis de gradiente
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 75-05-8 |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C2H3N |
Número MDL | 3297 |
Sinónimo | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
Clave InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)O |
Nombre IUPAC | ácido fórmico |
Peso molecular (g/mol) | 41.05 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Formicacid
Título del producto
Acetonitrilo con ácido fórmico al 0,1 % (v/v), con certificación de HPLC para análisis de gradiente >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido