Learn More
Acetonitrilo con ácido trifluoroacético al 0,1 % (v/v), con certificación de HPLC para análisis de gradiente
Código de producto. 12397113
2.5 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
CAS 75-05-8
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C2HF3O2
Número MDL MFCD00004169
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0,1% TFA( v/v) for HPLC Gradient analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid
Título del producto
Acetonitrilo con ácido trifluoroacético al 0,1 % (v/v), con certificación de HPLC para análisis de gradiente >