Learn More
Acetonitril con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
4 LT
500 ml
Descripción
Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
Premezclado para facilitar su uso
Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
Premezclado para facilitar su uso
Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v) |
| pH | 2 |
| Punto de fusión | -50°C |
| Nombre de nota | Solvent Blends |
| Absorbancia | ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm |
| Información de descomposición | >500°C |
| Densidad | 0.7810g/cm³ |
| Punto de ebullición | 82°C |
| Cantidad | 500 mL |
| Identificación | Pass Test |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid