Learn More
Acetonitril con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3850250 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
4 LT
500 ml
Código de producto. 10270455
Marca: Fisher Chemical LS121500
Solicitar formato a granel o personalizado
Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
Premezclado para facilitar su uso
Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8, 76-05-1
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL 4169
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Punto de fusión -50°C
Nombre de nota Solvent Blends
Absorbancia ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Información de descomposición >500°C
Densidad 0.7810g/cm³
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 500 mL
Identificación Pass Test
Envase Botella de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97.5 %
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Fórmula lineal CH3CN
Agua ≤0.01%
Índice Merck 15, 9847
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.04
Porcentaje de pureza 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid