Learn More
Acetonitrilo, 80 %, agua al 20 % con ácido fórmico al 0,1 %, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Código de producto. 15431423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15431423 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15431423
Marca: Fisher Chemical LS122500
Solicitar formato a granel o personalizado
  • La reducción de la concentración de acetonitrilo mejora el rendimiento cromatográfico, especialmente de los péptidos hidrófilos de elución temprana.
  • Premezclada para facilitar su uso.
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales.
  • Ultrafiltrada para garantizar unos niveles bajos de contaminación por partículas.
  • Disolvente recomendado para su uso con Thermo Scientific EASY-nLC 1200 y Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitile with formic acid
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 64-18-6
Cantidad 500 mL
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Gravedad específica 0.7810
Fórmula molecular C2H3N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 80% Acetonitrile, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Formicacid