Learn More
Acetonitrilo, 99.9+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1L
2.5 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrilo |
Punto de fusión | -46.0 °C |
% mín. CAS | 99.85 |
% máx. CAS | 100.0 |
Información de descomposición | >500°C |
Densidad | 0,7810 g/mL |
Punto de ebullición | 81,0°C a 82,0°C |
Cantidad | 1L |
Temperatura de inflamación | 2°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetonitrilo, 99.9+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido