Learn More
Acetonitrilo, 99.9+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3625868 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
10193051 100 mL 100 ML
10203042 1L 1 LT
10257473 2.5 L 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10193051
Marca: Thermo Scientific Acros 326811000
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número CAS-75-05-8, metilcianida, metano, ciano, cianuro de metilo, mecn, metanecarbonitrilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, cianuro de metilo, cianometano, acetonitrilo, 100 ml, 0,002 % máx., presión de vapor:97 mbar a 20 grados C, +99,9 %, 02, 183, de 81,0 grados C a 82,0 grados C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cianuro de metilo, cianometano, etanenitrilo, metanocarbonitrilo, nitrilo de etilo, metano, ciano, acetonitrilo, cianuro de metilo, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrilo
Punto de fusión -46.0 °C
Información de descomposición >500°C
Densidad 0,7810 g/mL
Punto de ebullición 81,0°C a 82,0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3430 a 1,3450
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,9+%
Residuos después de la evaporación 0,0005 % máx.
Gravedad específica 0.781
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor Presión de vapor: 97mbar a 20°C
Viscosidad 0,36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Agua 0,001% máx. (coulométrico)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Índice Merck 15, 69
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: soluble en alcohol, acetato de etilo, acetona, éter.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile