Learn More
Acetonitrile, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
| Punto de fusión | -48°C (literature) |
| Nombre de nota | For pesticide residue analysis |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Densidad | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punto de ebullición | 81.6°C |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | 6°C |
| Envase | Botella de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3CN |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile