Learn More
Acetonitrilo, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
111.56€ - 1900.46€
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10265290
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
149520010
1 L Botella de vidrio
111.56€
1 litro
10225340
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
149520025
2.5 L Botella de vidrio
230.15€
2.50 litro
10642145
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
149520050
5 L Bidón de metal
438.18€
5 litros
10163240
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
149520250
25 L Bidón de metal
1900.46€
25 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrilo
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Especificaciones
Acetonitrile
75-05-8
0.7810g/mL
2°C
1.3430 to 1.3450
0.005% max.
C2H3N
MFCD00001878
0.36 mPa.s (20°C)
0.3% max. (K.F.)
15, 69
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
CC#N
41.053
CHEBI:38472
≥99%
-46.0°C
>500°C
81.0°C to 82.0°C
Líquido
99+%
0.781
CH3CN
Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
02, 183
02,13; 12,450; 13,156; 15,1
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrilo
6342
41.05
Extra puro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración H del GHS:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo por inhalación.
Nocivo por ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Líquido y vapores altamente inflamables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.