Learn More
Acetonitrilo, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -46.0°C |
Información de descomposición | >500°C |
Densidad | 0.7810g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C to 82.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 2°C |
Envase | Botella de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.3430 to 1.3450 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525947 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 149520250,149520000,149520010,149520025,149520050 |
2525394 | Certificado de análisis | 10/02/2025 | 149520250,149520000,149520010,149520025,149520050 |
2401922 | Certificado de análisis | 03/02/2025 | 149520250,149520010,149520025,149520050 |
2405736 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 149520250,149520010,149520025,149520050 |
BS24/001 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 149520250,149520010,149520025,149520050 |
Seguridad y manipulación
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%