Learn More
Acetonitrilo, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
| Punto de fusión | -46.0°C |
| Absorbancia | 0.01 max. at 250nm, 0.02 max. at 235nm, 0.1 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 193nm |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Información de descomposición | >500°C |
| Densidad | 0.7810g/mL |
| Punto de ebullición | 81.0°C to 82.0°C |
| Cantidad | 250 mL |
| Temperatura de inflamación | 2°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.