Learn More
Acetonitrilo, ACS, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11367888
Acetonitrilo, ACS, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367888
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11367888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036423.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
It is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. It is used as a mobile phase in HPLC and in LC-MS. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión °C to 48°C to°C to 45°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Número UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN21L058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number036423.M6,036423.M1,036423.K2,036423.K7,036423.AP
Número de loteX22K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number036423.M6,036423.M1,036423.K2,036423.K7,036423.AP
Número de loteX17K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number036423.M6,036423.M1,036423.K2,036423.K7,036423.AP
Número de loteU20K042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number036423.M6,036423.M1,036423.K2,036423.K7,036423.AP
Número de loteU19K007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number036423.M6,036423.M1,036423.K2,036423.K7,036423.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetonitrilo, ACS, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >