Learn More
Acetonitrilo ACS AR, J.T. Baker™
Código de producto. 15588554 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588554 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
1 options
Código de producto. 15588554
Marca: Avantor J.T.Baker 925502
Disolventes y sales de ultrapureza desarrollados para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos
    Para uso en cromatografía de gases (GC), análisis de residuos orgánicos; en laboratorio, investigación o producción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
CAS 75-05-8
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C2H3N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado ULTRA RESI-ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrilo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.