Learn More
Acetonitrilo, grado HPLC avanzado para análisis de gradientes de HPLC, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Acetonitrilo, calidad HPLC avanzada para análisis de gradiente HPLC
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -46 °C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 81°C |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |