Learn More
Acetonitrilo, anhidro, sin amina, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
11395737 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 11395737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043440.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en síntesis de ADN y péptidos, HPLC
In peptide and DNA synthesis, HPLC.Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. It is used as a mobile phase in HPLC and in LC-MS. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C to -45°C
Nombre de nota Amine Free
CAS 75-05-8
Color Incolora
Densidad 0.786 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Punto de ignición 525°C (977°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula molecular C2H3N
Número MDL MFCD00001878
Presión de vapor 73mm Hg at 20°C
Beilstein 741857
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Información de solubilidad Miscible with water and methanol.
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05