Learn More
Acetonitrilo, BAKER ANALYZED™ para LC-MS, J.T. Baker™
318.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
1 l
Descripción
- Detección de matriz Gradiente-LC-Diodo (AU); la solución de prueba se modifica con ácido fórmico al 0,1 % (v/v):
- a 220 nm (máx. 0,002)
- a 254 nm (máx. 0,001)
- Prueba de idoneidad de gradientes LC-MS (TIC, de 100 a 2000 m/z), la solución de prueba se modifica con ácido fórmico al 0,1 % (v/v):
- Impurezas sensibles positivas ESI-MS (como la reserpina) máx. 50 ng/ml
- Absorbancia ultravioleta (ruta de 1,00 cm frente al agua):
- a 200 nm (máx. 0,05)
- a 220 nm (máx. 0,01)
- a 254 nm (máx. 0,01)
Especificaciones
Punto de fusión | -45.7°C |
CAS | 75-05-8 |
Densidad | 0.782 g/cm³ (20°C) |
Punto de ebullición | 81.6°C (1013 hPa) |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 2°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Intervalo de porcentaje de ensayo | min. 99.9% |
Residuos después de la evaporación | max. 1 ppm |
Fórmula molecular | C2H3N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Acetonitrilo
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.