Learn More
Acetonitrilo, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15273488 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15273488 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15273488
Marca: JT Baker 5283.2500
Especialmente desarrollado para su uso en la evaluación de residuos de pesticidas e insecticidas en muestras de alimentos, piensos, agua o suelo. Acetonitrilo, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ es adecuado para todos los análisis de pesticidas comunes.
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
  • Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
  • Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
  • Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
CAS 75-05-8
Color Incolora
Acidez Max. 0.0005meq/g
Densidad 0.7822g/cm3 at 20°
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 4.4 - 16 Vol %
Temperatura de inflamación 5°C
Punto de ignición 525°C
Olor Aromatic
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular C2H3N
Viscosidad 0.39 mPas at 20°C
Agua Max. 0.2%
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.9%
Grado Pesticidas BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrilo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.