Learn More
Acetonitrilo, BAKER ANALYZED™ ULTRA LC-MS, J.T. Baker™
Código de producto. 15578664 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Flint de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15578664
Marca: Avantor J.T.Baker 985302
Para aplicaciones LC/MS innovadoras
    Para uso en UHPLC LC/MS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
CAS 75-05-8
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 2.00°C
Envase Flint de boca estrecha
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Residuos después de la evaporación ≤0.8ppm
Gravedad específica 1L = 0.79kg
Fórmula molecular C2H3N
Agua ≤100ppb
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ ULTRA LC/MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1LT ACETONITRILE ULTRA LCMS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile