Learn More
Acetonitrilo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10345070 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10345070 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10427440 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10253800 5 L Recipiente de metal 5 LT
10764361 25 L Recipiente de metal 25 LT
4 options
Código de producto. 10345070
Marca: Fisher Chemical A/0621/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H3N, número CAS-75-05-8, 5 l, 81 grados C, incoloro, 41,05g/mol, -46 grados C, 1878, recipiente de metal, líquido, 1,42, 97 mbar a 20 grados C, 0,36cp a 20 grados C
C2H3N, número CAS-75-05-8, 5 l, 81 grados C, incoloro, 41,05g/mol, -46 grados C, 1878, recipiente de metal, líquido, 1,42, 97 mbar a 20 grados C, 0,36cp a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 97mbar at 20°C
Viscosidad 0.36cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.