Learn More
Acetonitrilo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Description
C2H3N, número CAS-75-05-8, 5 l, 81 grados C, incoloro, 41,05g/mol, -46 grados C, 1878, recipiente de metal, líquido, 1,42, 97 mbar a 20 grados C, 0,36cp a 20 grados C
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | -46°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 81°C |
| Cantidad | 25 L |
| Envase | Recipiente de metal |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction