Learn More
Acetonitrilo, certificado, HPLC-RMN con bajo nivel de propionitrilo
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Descripción
Acetonitrilo, certificado, HPLC-RMN con bajo nivel de propionitrilo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -46°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetonitrilo, certificado, HPLC-RMN con bajo nivel de propionitrilo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido