Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Código de producto. 15935480
7 L
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Acetonitrile CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.9% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
pH Not applicable
Punto de fusión -46°C
CAS 75-05-8
Color Incolora
% máx. CAS 100.00%
Densidad 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 82°C (1.013 hPa)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 6°C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV™
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CH3CN
Número MDL MFCD00001878
Presión de vapor 97 hPa (20°C)
Número UN UN1648
Viscosidad No data available
Beilstein 741857
Sinónimo ACN, Methyl cyanide
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado GC
Título del producto
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ >