Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9% (GC), for LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Descripción
- Disolventes para aplicaciones LC-NMR
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Color | Incolora |
Densidad | 0.786g/mL at 25°C |
Cantidad | 6 x 1 L |
Límite de explosión | 0.16 |
Temperatura de inflamación | 2°C (35.6°F) |
Punto de ignición | 973°F |
Fórmula lineal | CH3CN |
Presión de vapor | 72.8 mmHg (20°C) |
Número UN | UN1648 |
Mostrar más |
Título del producto
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9% (GC), for LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido