Learn More
Acetonitrilo d3, 99,8% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10g
50g
Descripción
Acetonitrile d3 is used as a solvent for NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile-d3 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Isotopic |
Densidad | 0.844 g/mL |
Temperatura de inflamación | 5 °C (42 °F) |
Olor | Punzante |
Sensibilidad | Higroscópico |
Cantidad | 10g |
Punto de ebullición | de 81 °C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile-d3
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetonitrilo d3, 99,8% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido