Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile-d3 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | '99 atom%D |
Densidad | 0.8440g/mL |
Deuterio (D) | 98,5% mín |
Temperatura de inflamación | 2°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.3430 to 1.3450 |
Viscosidad | 0.39 mPa.s (20°C) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile-d3
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetonitrilo d3, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido