Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
7.50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348840 10 x 0,75 ml Ampolla 7.50 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10348840
Marca: Thermo Scientific Acros 320650075
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.95 atom % D
Densidad 0.8440g/mL
Deuterio (D) 99,90% mín
Temperatura de inflamación 2°C
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Viscosidad 0.39 mPa.s (20°C)
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 0,75 ml
CAS 2206-26-0
Punto de fusión -46.0°C
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C
Fórmula molecular C2H3N
Fórmula lineal CD3CN
Número MDL MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Sinónimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile-d3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile