Learn More
Acetonitrilo, gradiente, J.T. Baker™
Código de producto. 12612441 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
12612441 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 12612441
Marca: JT Baker 9017.1000
Especificaciones
Cantidad 1 L
Agua 100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrilo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.