Learn More
Acetonitrilo, para HPLC, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Descripción
C2H3N, número de CAS-75-05-8, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 °C, 1878, 41,053, frasco de vidrio ámbar, líquido, 6342, CC#N, 1,42, 97 mbar a 20 °C, 0,36 cp a 20 °C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de fusión | -46°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C2H3N |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.