Learn More
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Description
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitrilo, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 grados C, 1878, 41,053
Specifications
Specifications
Punto de fusión | -46 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction