Learn More
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
104.65 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Descripción
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitril, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 °C, 1878, 41,053
Especificaciones
Punto de fusión | -46 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |