Learn More
Acetonitrilo, para HPLC, grado de gradiente, reactivo, farmacopea europea, Honeywell Burdick & Jackson™ Código de producto.: 16655883
Acetonitrilo, para HPLC, grado de gradiente, reactivo, farmacopea europea, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16655883
200 L
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
200 L
Código de producto. 16655883
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 65708200L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 82°C (1013 hPa)
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación 6°C
Título del producto
Acetonitrilo, para HPLC, grado de gradiente, reactivo, farmacopea europea, Honeywell Burdick & Jackson™ >