Learn More
Acetonitrile, HPLC Gradient Grade, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-217203 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Código de producto. 13158513
Marca: Thermo Scientific 325730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46.0°C
Densidad 0.7810g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 2°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 0.781
Fórmula lineal CH3CN
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Gradiente HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.